3-Amino-2-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitropyridin-3-amin, 2-Nitro-3-pyridylamin, 2-Nitropyridin-3-ylamin
OR21871-100G
APOSOR21871-100GEA
192
EUR
APOSOR21871-100G
3-Amino-2-nitropyridin 98%
3-Amino-2-nitropyridin
Formel:
C₅H₅N₃O₂ Molecular Weight: 139.11 g/mol Schmelzpunkt: 191…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044102 CAS-Nummer: 13269-19-7 EINECS: 236-260-9 |