N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Hydroxyisonicotinimidamide, 4-Pyridylamidoxime, Pyridine-4-amidoxime, N'-Hydroxy-4-pyridinecarboximidamide
OR21874-1G
APOSOR21874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR21874-1G
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
N'-Hydroxypyridine-4-carboximidamide
Formel: C₆H₇N₃O
Molecular Weight: 137,142 g/mol
Schmelzpunkt: 193…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00125873
CAS-Nummer: 1594-57-6