5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-methyl-4-nitroimidazole
OR21890-1G
APOSOR21890-1GEA
21.9
EUR
APOSOR21890-1G
5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Formel:
C₄H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 205,997 g/mol Schmelzpunkt: 256…257 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00156130 CAS-Nummer: 18874-52-7 |