2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Lieferant: Apollo Scientific
OR21896-1G
OR21896-5G
OR21896-10G
OR21896-25G
OR21896-50G
APOSOR21896-1GEA
0
EUR
APOSOR21896-1G
APOSOR21896-5G
APOSOR21896-10G
APOSOR21896-25G
APOSOR21896-50G
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
2-Heptylcyclopentan-1-one oxime
Formel:
C₁₂H₂₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998437 CAS-Nummer: 165385-93-3 |