4'-Decylacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR21901-1G OR21901-5G
APOSOR21901-1GEA 65.4 EUR
APOSOR21901-1G APOSOR21901-5G
4'-Decylacetophenon
4'-Decylacetophenon
Formel: C₁₈H₂₈O
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173754
CAS-Nummer: 37593-06-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR