1-Brom-4-octylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Brom-octylbenzol
OR21923-1G
APOSOR21923-1GEA
21.9
EUR
APOSOR21923-1G
1-Brom-4-octylbenzol
1-Brom-4-octylbenzol
Formel:
C₁₄H₂₁Br Molecular Weight: 269,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038348 CAS-Nummer: 51554-93-9 |