1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine

OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 21.9 EUR
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen 98%
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalen
Formel: C₁₄H₁₈N₂
Molecular Weight: 214.31 g/mol
Siedepunkt: 144…145 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003920
CAS-Nummer: 20734-58-1
EINECS: 244-001-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR