3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR21939-1G
APOSOR21939-1GEA 174 EUR
APOSOR21939-1G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetonitrile
Formel: C₁₆H₂₃NO
Schmelzpunkt: 104…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156139
CAS-Nummer: 1611-07-0