1-Pentyl-4-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pentyl-1-ethinylbenzol, (4-Pentylphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-pentylbenzol, 4-Ethinyl-1-pentylbenzol, (4-Pentylphenyl)ethin
OR21955-100G
APOSOR21955-100GEA 166 EUR
APOSOR21955-100G
1-Pentyl-4-ethinylbenzol 98%
1-Pentyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₃H₁₆
Molecular Weight: 172.27 g/mol
Siedepunkt: 172 °C
Dichte: 0.885 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173884
CAS-Nummer: 79887-10-8