1-Butyl-4-ethinylbenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA 0 EUR
APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethinylbenzol
1-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₂H₁₄
Siedepunkt: 70…71 °C
Dichte: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00173885
CAS-Nummer: 79887-09-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR