1-Butyl-4-ethinylbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR21956-25G
OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA
0
EUR
APOSOR21956-25G
APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethinylbenzol
1-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel:
C₁₂H₁₄ Siedepunkt: 70…71 °C Dichte: 0,906 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 101 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00173885 CAS-Nummer: 79887-09-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...