1-Propyl-4-ethinylbenzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (4-Propylphenyl)ethin, 4-Propyl-1-ethinylbenzol, 1-Ethinyl-4-propylbenzol, 4-Ethinyl-1-propylbenzol, (4-Propylphenyl)acetylen

OR21957-100G
APOSOR21957-100GEA 127 EUR
APOSOR21957-100G
1-Propyl-4-ethinylbenzol
1-Propyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₁H₁₂
Molecular Weight: 144.22 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173886
CAS-Nummer: 62452-73-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR