6-Iod-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2196-5G
APOSOR2196-5GEA
21.9
EUR
APOSOR2196-5G
6-Iod-m-toluylsäure
6-Iod-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇IO₂ Molecular Weight: 262,05 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00079765 CAS-Nummer: 52548-14-8 |