Methyl-2-brom-5-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 114 EUR
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
Methyl-2-brom-5-chlorbenzoat 98%
Methyl-2-brom-5-chlorbenzoat
Formel: C₈H₆BrClO₂
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144763
CAS-Nummer: 27007-53-0