5-Hydroxy-4H-chromen-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR21982-1G
APOSOR21982-1GEA
400
EUR
APOSOR21982-1G
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one 95%
5-Hydroxy-4H-chromen-4-one
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162,142 g/mol Schmelzpunkt: 127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100605 CAS-Nummer: 3952-69-0 |