2'-(Allyloxy)-6'-hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22017-250MG
APOSOR22017-250MGEA 116 EUR
APOSOR22017-250MG
2'-(Allyloxy)-6'-hydroxyacetophenon
2'-(Allyloxy)-6'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 45,5…46.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 23226-84-8