1-(5-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR22048-1G
APOSOR22048-1GEA
223
EUR
APOSOR22048-1G
1-(5-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone
1-(5-Amino-2-hydroxyphenyl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100397 CAS-Nummer: 50-80-6 |