(±)-Ethyl-2-brompropionat

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 0 EUR
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-Ethyl-2-brompropionat
(±)-Ethyl-2-brompropionat
Formel: C₅H₉BrO₂
Siedepunkt: 156…160 °C
Dichte: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000144
CAS-Nummer: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR