Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Thiodiphenol
OR22056-500G
APOSOR22056-500GEA 84.1 EUR
APOSOR22056-500G
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid 98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfid
Formel: C₁₂H₁₀O₂S
Molecular Weight: 218,28 g/mol
Schmelzpunkt: 151…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002349
CAS-Nummer: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8,II