Ethyl 6-iodochromone-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate, Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
OR22061-250MG
APOSOR22061-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR22061-250MG
Ethyl 6-iodochromone-2-carboxylate
Ethyl 6-iodochromone-2-carboxylate
Formel:
C₁₂H₉IO₄ Molecular Weight: 344,102 g/mol Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00100378 CAS-Nummer: 35204-44-5 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)