4-Hexylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22069-1G
APOSOR22069-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22069-1G
4-Hexylanilin
4-Hexylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
Molecular Weight: 177,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007927
CAS-Nummer: 33228-45-4