3-(4-Ethoxybenzoyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4-Ethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
OR22072-1G
APOSOR22072-1GEA
26.1
EUR
APOSOR22072-1G
3-(4-Ethoxybenzoyl)propionsäure
3-(4-Ethoxybenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Molecular Weight: 222,24 g/mol Schmelzpunkt: 136…138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100659 CAS-Nummer: 53623-37-3 |