3-Brom-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22077-1G
APOSOR22077-1GEA
21.9
EUR
APOSOR22077-1G
3-Brom-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₉BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173904 CAS-Nummer: 3111-37-3 |