4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine

OR22082-25G
APOSOR22082-25GEA 21.9 EUR
APOSOR22082-25G
4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Formel: C₄H₅ClN₄
Molecular Weight: 144,56 g/mol
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006097
CAS-Nummer: 156-83-2
EINECS: 205-863-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR