3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3,5-Di-tert-butylcatechol

OR22089-100G OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA 192 EUR
APOSOR22089-100G APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Formel: C₁₄H₂₂O₂
Siedepunkt: 140…145 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 95…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008819
CAS-Nummer: 1020-31-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR