3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Di-tert-butylcatechol
OR22089-100G
OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA
192
EUR
APOSOR22089-100G
APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
3,5-Di-tert-butylbrenzcatechin
Formel:
C₁₄H₂₂O₂ Siedepunkt: 140…145 °C/5mmHg Schmelzpunkt: 95…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008819 CAS-Nummer: 1020-31-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...