4'-Hydroxybutyrophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR22098-100G OR22098-25G OR22098-5G
APOSOR22098-100GEA 49.3 EUR
APOSOR22098-100G APOSOR22098-25G APOSOR22098-5G
4'-Hydroxybutyrophenon
4'-Hydroxybutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 148…150 °C/11,5mmHg
Schmelzpunkt: 89…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020173
CAS-Nummer: 1009-11-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR