4-Benzyl 2-ethyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR22109-1G
APOSOR22109-1GEA
183
EUR
APOSOR22109-1G
4-Benzyl 2-ethyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
4-Benzyl 2-ethyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-5-methyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formel:
C₂₀H₂₃NO₆ Molecular Weight: 373,4 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00102152 CAS-Nummer: 52887-35-1 |