2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
OR22124-500MG
APOSOR22124-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR22124-500MG
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-kresol
Formel: C₉H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004619
CAS-Nummer: 91-04-3