2,6-Dibromonitrobenzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2213-1G
APOSOR2213-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2213-1G
2,6-Dibromonitrobenzene 95+%
2,6-Dibromonitrobenzene
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Schmelzpunkt: 78…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09998726
CAS-Nummer: 13402-32-9