1-Chlor-3-methyl-2-buten, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR22167-1G
APOSOR22167-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22167-1G
1-Chlor-3-methyl-2-buten, technische Qualität
1-Chlor-3-methyl-2-buten
Formel: C₅H₉Cl
Siedepunkt: 58…59 °C/120mmHg
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 13 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000982
CAS-Nummer: 503-60-6
EINECS: 207-972-7
UN: 1993
ADR: 3,II