2-Benzoxazolinon 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: benzo[d]oxazol-2(3H)-one

OR22178-100G
APOSOR22178-100GEA 48 EUR
APOSOR22178-100G
2-Benzoxazolinon 98%
2-Benzoxazolinon
Formel: C₇H₅NO₂
Molecular Weight: 135,12 g/mol
Schmelzpunkt: 137…141 °C
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005716
CAS-Nummer: 59-49-4
EINECS: 200-430-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR