2-Amino-6-ethylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Ethylpyridin-2-amin, 6-Ethyl-2-pyridylamin
OR22212-1G
APOSOR22212-1GEA
21.9
EUR
APOSOR22212-1G
2-Amino-6-ethylpyridin 95%
2-Amino-6-ethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00218265 CAS-Nummer: 21717-29-3 EINECS: 244-540-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |