2-(2-Diethylamino)ethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N-Diethyl-2-pyridin-2-ylethylamine
OR22219-1G
APOSOR22219-1GEA
72.5
EUR
APOSOR22219-1G
2-(2-Diethylamino)ethylpyridine
2-(2-Diethylamino)ethylpyridine
Formel:
C₁₁H₁₈N₂ Molecular Weight: 178,274 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014633 CAS-Nummer: 25877-30-9 |