3-Methyl-N-[(1E)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-[(1E)-3-Oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]-3-picolinium chloride
OR22247-500MG
APOSOR22247-500MGEA 29 EUR
APOSOR22247-500MG
3-Methyl-N-[(1E)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
3-Methyl-N-[(1E)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
Formel: C₁₅H₁₄NO·Cl
Molecular Weight: 259,731 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204657
CAS-Nummer: 19518-26-4