3-Methyl-N-[(1E)-3-(4-methylphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[(1E)-3-(4-Methylphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-3-picolinium chloride
OR22248-500MG
APOSOR22248-500MGEA
29
EUR
APOSOR22248-500MG
3-Methyl-N-[(1E)-3-(4-methylphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
3-Methyl-N-[(1E)-3-(4-methylphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]pyridinium chloride
Formel:
C₁₆H₁₆NO·Cl Molecular Weight: 273,757 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204658 CAS-Nummer: 19518-27-5 |