1-(4-Methoxyphenyl)-3-(3-methylpyridinium-1-yl)prop-2-en-1-one chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[(1E)-3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-3-methylpyridinium chloride
OR22249-500MG
APOSOR22249-500MGEA
29
EUR
APOSOR22249-500MG
1-(4-Methoxyphenyl)-3-(3-methylpyridinium-1-yl)prop-2-en-1-one chloride
1-(4-Methoxyphenyl)-3-(3-methylpyridinium-1-yl)prop-2-en-1-one chloride
Formel:
C₁₆H₁₆ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204660 CAS-Nummer: 1080601-76-8 |