N-[(1E)-3-(4-Chlorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-3-methylpyridinium chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-[(1E)-3-(4-Chlorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-3-picolinium chloride
OR22250-500MG
APOSOR22250-500MGEA
29
EUR
APOSOR22250-500MG
N-[(1E)-3-(4-Chlorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-3-methylpyridinium chloride
N-[(1E)-3-(4-Chlorophenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl]-3-methylpyridinium chloride
Formel:
C₁₅H₁₃ClNO·Cl Molecular Weight: 294,176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204661 CAS-Nummer: 19518-30-0 |