2-Aminobenzimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzimidazol-2-ylamin, 2-Amino-1H-benzimidazol
OR22305-100G OR22305-25G OR22305-500G
APOSOR22305-100GEA 55.1 EUR
APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G APOSOR22305-500G
2-Aminobenzimidazol 97%
2-Aminobenzimidazole
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133.15 g/mol
Siedepunkt: 381
Schmelzpunkt: 228…232 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005596
CAS-Nummer: 934-32-7
EINECS: 213-280-6