1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22346-100G
APOSOR22346-100GEA 159 EUR
APOSOR22346-100G
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014570
CAS-Nummer: 19012-03-4