4-Chromanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chromanone
OR22417-25G
APOSOR22417-25GEA 50.9 EUR
APOSOR22417-25G
4-Chromanon
4-Chromanon
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Siedepunkt: 127…128 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006840
CAS-Nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3