5-Brom-2-thenoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 5-Brom-2-thiophencarbonsäure
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 165 EUR
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Brom-2-thenoesäure 97%
5-Brom-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃BrO₂S
Schmelzpunkt: 138…144 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00079725
CAS-Nummer: 7311-63-9