4-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2244-1G
APOSOR2244-1GEA
52.2
EUR
APOSOR2244-1G
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998749 CAS-Nummer: 162502-53-6 |