4-(1-Adamantyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR22443-5G
APOSOR22443-5GEA 0 EUR
APOSOR22443-5G
4-(1-Adamantyl)phenol 97%
4-(1-Adamantyl)phenol
Formel: C₁₆H₂₀O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00168143
CAS-Nummer: 29799-07-3