1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-cyanoazetidine-1-carboxylate, Azetidine-3-carbonitrile, N-BOC protected
OR2250-25G
APOSOR2250-25GEA
112
EUR
APOSOR2250-25G
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
1-(N-Boc)-3-cyanoazetidine
Formel:
C₉H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 182,22 g/mol Schmelzpunkt: 70…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796640 CAS-Nummer: 142253-54-1 |