4-Decylaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22593-10G
OR22593-1G
OR22593-5G
APOSOR22593-10GEA
0
EUR
APOSOR22593-10G
APOSOR22593-1G
APOSOR22593-5G
4-Decylaniline hydrochloride
4-Decylaniline hydrochloride
Formel:
C₁₆H₂₈ClN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00155303 CAS-Nummer: 175136-55-7 |