3-Amino-6-chlor-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2265-1G
APOSOR2265-1GEA
197
EUR
APOSOR2265-1G
3-Amino-6-chlor-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-6-chloro-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09991761 CAS-Nummer: 1031927-22-6 |