3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2266-1G
OR2266-100MG
OR2266-250MG
APOSOR2266-1GEA
560
EUR
APOSOR2266-1G
APOSOR2266-100MG
APOSOR2266-250MG
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₉H₁₁N₃O Schmelzpunkt: 164…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998750 CAS-Nummer: 1031927-24-8 |