Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR22666-100G
OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA
109
EUR
APOSOR22666-100G
APOSOR22666-250G
Chlor(dimethyl)phenylsilan 95%
Chlor(dimethyl)phenylsilan
Formel:
C₈H₁₁ClSi Siedepunkt: 192…193 °C Dichte: 1,017 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000499 CAS-Nummer: 768-33-2 EINECS: 212-193-0 UN: 2987 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...