Methylpicolinat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl pyridine-2-carboxylate
OR22699-100G
APOSOR22699-100GEA 104 EUR
APOSOR22699-100G
Methylpicolinat 96%
Methylpicolinat
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038038
CAS-Nummer: 2459-07-6